Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Replacement Heads
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
Marca:  Texwipe™ TX7108H
72.21 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15633249
  • 91.50€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The large mop head allows for wider surface coverage and faster cleaning results
  • Quick-change system allows the user to replace covers / pads frequently, adhering to strict cleaning protocols
  • The polyester pad assures the mop cover to conform to surfaces for consistent cleaning
  • Specifica
    Specifica
    Replacement Head
    Not Autoclavable
    No
    Non-sterile
    AlphaMop
    Thermoplastic