Learn More
SVL™ Torion Spare Fitting Joints
For use with Torion glass bodies and rubber/PTFE sealing ring
80.25€ - 1735.00€
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) parete | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) parete | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12698405
|
SVL
720-05 |
8.7mm (Bore) | PTFE Clamp | N/A | |||||
12563346
|
SVL
720-03 |
14.7mm (Bore) | Polypropylene Clamp |
154.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15312969
|
SVL
720-01 |
5.7mm (Bore) | Polypropylene clamp |
119.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12493531
|
SVL
720-06 |
14.7mm (Bore) | PTFE clamp |
1735.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13431819
|
SVL
720-02 |
8.7mm (Bore) | Polypropylene Clamp |
80.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Glass filled polypropylene for use at temperatures up to 180°C
- PTFE for use at temperatures up to 250°C
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.