Learn More
SVL™ Torion Spare Fitting Joints
For use with Torion glass bodies and rubber/PTFE sealing ring
Marca: SVL 720-06
1648.25 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Glass filled polypropylene for use at temperatures up to 180°C
- PTFE for use at temperatures up to 250°C
Specifica
10/Pk. | |
Torion spares | |
PTFE clamp | |
14.7mm (Bore) |