Learn More
SVL™ Torion Spare Fitting Joints
For use with Torion glass bodies and rubber/PTFE sealing ring
Marca:  SVL 720-01
Codice prodotto. 15312969
  • 119.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Glass filled polypropylene for use at temperatures up to 180°C
  • PTFE for use at temperatures up to 250°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
Torion spares
Polypropylene clamp
5.7mm (Bore)