Learn More
Cole-Parmer™ Blocco a bagno secco Stuart™
BH-200 Series Stuart Dry Block Heater provides precise heating of tubes and microplates.
850.00€ - 5285.00€
Specifica
Capacità | Heating Blocks |
---|---|
Materiale | Metallo |
Tipo | Blocco per bagno secco |
Altezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
Altezza (sistema metrico) | 115 mm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Temperature Range (Metric) | N. di blocchi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Temperature Range (Metric) | N. di blocchi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12087204
|
Cole-Parmer™
36610-01 |
Analogico | Da +8 a 130 °C | 2 |
850.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11476568
|
Cole-Parmer™
36610-11 |
Elettronica sensibile | Da +8 a 130 °C | 2 |
1276.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12097204
|
Cole-Parmer™
36610-13 |
Digitale | 8 - 130 °C | 3 |
1585.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11496568
|
Cole-Parmer™
36610-23 |
Elettronica sensibile | Da +8 a 200 °C | 3 |
5285.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11406578
|
Cole-Parmer™
36610-31 |
Digitale | Da +8 a 130 °C | 2 |
1785.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11920925
|
Cole-Parmer™
36610-32 |
Dual Control Digital | 50°C to 200°C | 2 |
1845.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Hot warning light indicates when the block temperature is above 50°C
Dry block heaters are designed for precise heating of test tubes, microcentrifuge tubes, cuvettes, and microtiter plates. The large thermal mass of the aluminum blocks provides very accurate and stable temperature control. The ''number of blocks accepted'' indicates the number of single-width blocks accepted by each heater. A heater that accepts two single-width blocks will also accept one double-width block.
Specifica
Heating Blocks | |
Blocco per bagno secco | |
115 mm | |
280 mm | |
50 Hz |
Metallo | |
4.5 in. | |
11 in. | |
230 V |