Learn More
Cole-Parmer™ Blocco a bagno secco Stuart™
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Analogico
Digitale
Dual Control Digital
Elettronica sensibile
Temperature Range (Metric):
50°C to 200°C
8 - 130 °C
Da +8 a 130 °C
Da +8 a 130 °C
Da +8 a 200 °C
N. di blocchi:
2
3
Descrizione
- Hot warning light indicates when the block temperature is above 50°C
Dry block heaters are designed for precise heating of test tubes, microcentrifuge tubes, cuvettes, and microtiter plates. The large thermal mass of the aluminum blocks provides very accurate and stable temperature control. The ''number of blocks accepted'' indicates the number of single-width blocks accepted by each heater. A heater that accepts two single-width blocks will also accept one double-width block.
Specifica
Specifica
Tipo di unità di controllo | Dual Control Digital |
Capacità | Heating Blocks |
Materiale | Metal |
Tipo di spina | UK |
Temperature Range (Metric) | 50°C to 200°C |
Tipo | Dry Bath Block |
N. di blocchi | 2 |
Larghezza (sistema imperiale) | 12.2 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 310 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |