Learn More
Cole-Parmer™ Blocco a bagno secco Stuart™
Codice prodotto. 11406578
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Analogico
Digitale
Dual Control Digital
Elettronica sensibile
Temperature Range (Metric):
50°C to 200°C
8 - 130 °C
Da +8 a 130 °C
Da +8 a 130 °C
Da +8 a 200 °C
N. di blocchi:
2
3
BH-200 Series Stuart Dry Block Heater provides precise heating of tubes and microplates.
  • Hot warning light indicates when the block temperature is above 50°C
Dry block heaters are designed for precise heating of test tubes, microcentrifuge tubes, cuvettes, and microtiter plates. The large thermal mass of the aluminum blocks provides very accurate and stable temperature control. The ''number of blocks accepted'' indicates the number of single-width blocks accepted by each heater. A heater that accepts two single-width blocks will also accept one double-width block.
Specifica
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Digital setting and display, 2 blocks with independent temperature control, saves space.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Riscaldatore a blocco digitale
Capacità Heating Blocks
Materiale Metallo
No. of Places 2 blocchi
Tipo di spina UK
Temperature Range (Metric) Da +8 a 130 °C
Tipo Blocco per bagno secco
Display LED
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for applications where samples have to be transferred between two temperatures very quickly.
N. di blocchi 2
Stabilità termica A 37 °C ±0.1 °C
Uniformità termica All'interno del blocco a 37 °C ±0.1 °C; all'interno del blocco a 130 °C ±1 °C
Larghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 310 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Profondità (sistema imperiale) 11 in.
Profondità (sistema metrico) 280 mm
Peso (sistema metrico) 2.9 kg
Tensione 230 V
Wattage 2 x 150 w
Frequenza 50 Hz