Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.1M, Honeywell Fluka™
Volumetric, 0.1 M NaOH (0.1N)
40.36€ - 233.43€
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15693570
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
319481-500ML
500 mL
40.36€
500mL
15663570
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
319481-1L
1 L
57.84€
1L
15683570
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
319481-2L
2 L
82.00€
2L
15673570
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
319481-2.5L
2.5 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15613580
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
319481-6X500ML
6 x 500 mL
205.75€
pezzi 6
15603580
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
319481-6X1L
6 x 1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Identificatori chimici
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodio; idrossido
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Specifica
Sodium Hydroxide Solution
HNaO
0.1M
NONH for all modes of transport
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
>1 (vs air)
1310-73-2
NaOH
MFCD00003548
1g/mL at 25°C
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodio; idrossido
14798
40g/mol
3mmHg (37°C)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide; caustic soda