Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.1M, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15683570 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
2 L, 2L
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2L
500mL
pezzi 6
Volumetric, 0.1 M NaOH (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide Solution
Formula lineare NaOH
Concentrazione 0.1M
Numero UN NONH for all modes of transport
Densità 1g/mL at 25°C
Quantità 2 L
Peso formulazione 40g/mol
Densità vapore >1 (vs air)
Pressione del vapore 3mmHg (37°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide; caustic soda
Titolo del prodotto
Sodium Hydroxide Solution, 0.1M, Honeywell Fluka™ >