Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.1M, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2L
500mL
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide Solution |
Formula lineare | NaOH |
Concentrazione | 0.1M |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Densità | 1g/mL at 25°C |
Quantità | 2.5 L |
Peso formulazione | 40g/mol |
Densità vapore | >1 (vs air) |
Pressione del vapore | 3mmHg (37°C) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide; caustic soda