Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter Kits
Highly efficient and reliable micro fluidic platform to improve GC connectivity.
779.00€
Specifica
Tipo | Port Splitter |
---|---|
Include | SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, Mounting bracket, Appropriately sized ferrules, nuts and blanking ferrules for set up |
Da utilizzare con | SGE Silflow Microchannel Device |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12700948
|
SGE™
123721 |
0.53 mm |
779.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15289173
|
SGE™
123720 |
Port B and C 0.25/0.32 mm |
779.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13589000
|
SGE™
123722 |
0.25/0.32 mm |
779.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Kit includes a SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, mounting bracket, plus appropriate ferrules, nuts and blanking ferrules for set up
- 1.1mm OD tubing not included
Specifica
Port Splitter | |
SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, Mounting bracket, Appropriately sized ferrules, nuts and blanking ferrules for set up | |
SGE Silflow Microchannel Device |