Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter Kits
Highly efficient and reliable micro fluidic platform to improve GC connectivity.
Marca:  SGE™ 123722
Codice prodotto. 13589000
  • 779.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Kit includes a SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, mounting bracket, plus appropriate ferrules, nuts and blanking ferrules for set up
  • 1.1mm OD tubing not included
Specifica
Specifica
Port Splitter
0.25/0.32 mm
SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, Mounting bracket, Appropriately sized ferrules, nuts and blanking ferrules for set up
SGE Silflow Microchannel Device