Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter Kits
Highly efficient and reliable micro fluidic platform to improve GC connectivity.
Marca:  SGE™ 123721
Codice prodotto. 12700948
  • 779.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Kit includes a SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, mounting bracket, plus appropriate ferrules, nuts and blanking ferrules for set up
  • 1.1mm OD tubing not included
Specifica
Specifica
Port Splitter
0.53 mm
SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, Mounting bracket, Appropriately sized ferrules, nuts and blanking ferrules for set up
SGE Silflow Microchannel Device