Learn More
SCAT Beccuccio di sicurezza
Beccuccio di sicurezza con tappo a vite integrato per l'erogazione sicura di liquidi.
19.65€ - 262.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Canister, Container & Bottles
Product Type Becco di sicurezza
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10399309
Vedere i documenti
SCAT
610500
S55 Rigido
19.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
10589680
Vedere i documenti
SCAT
610499
S55 Flessibile
19.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
10309509
Vedere i documenti
SCAT
610504
S60/61 Rigido con sfiato
262.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
10262770
Vedere i documenti
SCAT
610501
S60/61 Flessibile
19.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
10639880
Vedere i documenti
SCAT
610502
S60/61 Fisso
19.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
10344470
Vedere i documenti
SCAT
610503
S70/71 Flessibile
19.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Disponibili versioni flessibili e rigide
  • Per le usuali filettature delle taniche S55, S60/61 e S40/71
  • In materiale PEHD di alta qualità o PEHD-EC elettricamente conduttivo con ventilazione supplementare.
  • Adatto anche per il contenitore per rifiuti politainer
  • Specifica
    Specifica
    Canister, Container & Bottles
    Becco di sicurezza