Learn More
SCAT Beccuccio di sicurezza
Beccuccio di sicurezza con tappo a vite integrato per l'erogazione sicura di liquidi.
Marca:  SCAT 610499
15.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10589680
  • 19.65€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disponibili versioni flessibili e rigide
  • Per le usuali filettature delle taniche S55, S60/61 e S40/71
  • In materiale PEHD di alta qualità o PEHD-EC elettricamente conduttivo con ventilazione supplementare.
  • Adatto anche per il contenitore per rifiuti politainer
  • Specifica
    Specifica
    S55
    Bianco traslucido
    HDPE
    Flessibile
    Canister, Container & Bottles
    Becco di sicurezza