Learn More
SCAT Beccuccio di sicurezza
Beccuccio di sicurezza con tappo a vite integrato per l'erogazione sicura di liquidi.
Marca: SCAT 610503
15.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
S70/71 | |
HDPE | |
HDPE |
Flessibile | |
Canister, Container & Bottles | |
Becco di sicurezza |