Learn More
Gilson™ Confezione di ricarica di puntali per pipette Pipetman™
Ricarica semplice e rapida della scatola di puntali per pipette Pipetman™ Diamond standard con una confezione completa di nuovi puntali. I puntali della confezione di ricarica per pipette Gilson™ Pipetman™ sono sterilizzabili in autoclave.
31.80€ - 50.00€
Specifica
Descrizione | Puntale per pipette |
---|---|
Volume (sistema metrico) | Da 100 a 1000 μl |
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Manipolazione di liquidi |
Formato | Ricarica |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15297783
![]() |
Gilson™
F167014 |
D1000 |
31.80€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15277783
![]() |
Gilson™
F167012 |
DL10 |
50.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- È il modo più rapido per ricaricare la scatola vuota (venduta separatamente)
- Utilizza il 70% di plastica in meno
- Riciclabile
- Facile da riporre
- Pratica e conveniente
- Interamente sterilizzabile in autoclave
- Disponibile in tre formati:
- 0,1 - 2,0 μl
- 2 - 2.000 μl
- 100 - 10.000 μl
Specifica
Puntale per pipette | |
Autoclavable | |
Ricarica | |
Polipropilene |
Da 100 a 1000 μl | |
Manipolazione di liquidi | |
Sì |