Learn More
Gilson™ Confezione di ricarica di puntali per pipette Pipetman™
Ricarica semplice e rapida della scatola di puntali per pipette Pipetman™ Diamond standard con una confezione completa di nuovi puntali. I puntali della confezione di ricarica per pipette Gilson™ Pipetman™ sono sterilizzabili in autoclave.
Marca: Gilson™ F167014
26.81 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- È il modo più rapido per ricaricare la scatola vuota (venduta separatamente)
- Utilizza il 70% di plastica in meno
- Riciclabile
- Facile da riporre
- Pratica e conveniente
- Interamente sterilizzabile in autoclave
- Disponibile in tre formati:
- 0,1 - 2,0 μl
- 2 - 2.000 μl
- 100 - 10.000 μl
Specifica
Puntale per pipette | |
Autoclavable | |
0.002 to 0.004μL | |
6.6cm | |
Ricarica | |
Gilson™ Pipetman™ C1200, Gilson™ Pipetman™ U1000, Gilson™ Pipetman™ F250 to F1000, Gilson™ Pipetman™ P1000N, Gilson™ Pipetman™ P1000, Gilson™ Pipetman™ F250 to F1000, Gilson™ Pipetman™ U1000, Gilson™ Pipetman™ C1200 | |
Polipropilene |
Da 100 a 1000 μl | |
D1000 | |
0 to 0.025μL | |
Manipolazione di liquidi | |
576/Pk | |
Sì |