Learn More
Gilson™ Confezione di ricarica di puntali per pipette Pipetman™
Ricarica semplice e rapida della scatola di puntali per pipette Pipetman™ Diamond standard con una confezione completa di nuovi puntali. I puntali della confezione di ricarica per pipette Gilson™ Pipetman™ sono sterilizzabili in autoclave.
Marca: Gilson™ F167012
44.26 EUR valido fino al 2025-07-04
Usa il codice promo "24147" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- È il modo più rapido per ricaricare la scatola vuota (venduta separatamente)
- Utilizza il 70% di plastica in meno
- Riciclabile
- Facile da riporre
- Pratica e conveniente
- Interamente sterilizzabile in autoclave
- Disponibile in tre formati:
- 0,1 - 2,0 μl
- 2 - 2.000 μl
- 100 - 10.000 μl
Specifica
Puntale per pipette | |
Autoclavable | |
0,008 μl | |
4,5 cm | |
Ricarica | |
Gilson™ Pipetman™ P2L, Gilson™ Pipetman™ P10L, Gilson™ Pipetman™ P2G, Gilson™ Pipetman™ P10G, Gilson™ Pipetman™ P10M, Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2N, Gilson™ Pipetman™ | |
Polipropilene |
Da 100 a 1000 μl | |
DL10 | |
Da −0,05 a −0,025 μl | |
Manipolazione di liquidi | |
960/conf. | |
Sì |