Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
In vetro borosilicato a resistenza termica e chimica e conforme a ISO 479. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo stretto in vetro borosilicato Pyrex™ sono dotate di spalle inclinate per travasi uniformi. Graduazioni bianche e punto di marcatura per una facile valutazione del volume. Codice di tracciabilità stampato per il certificato di lotto scaricabile dal sito www.scilabware.com.
72.07€ - 456.86€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Certificazione/Conformità | ISO 4796 |
Closure Included | No |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11333504
|
Pyrex
1517/01 |
25 mL |
88.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11343504
|
Pyrex
1517/02 |
50 mL |
81.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11353504
|
Pyrex
1517/04 |
100 ml |
72.07€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15757927
|
Pyrex
1517/05 |
150 mL |
78.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11363504
|
Pyrex
1517/06 |
250 ml |
78.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11373504
|
Pyrex
1517/08 |
500 ml |
142.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11383504
|
Pyrex
1517/10 |
1000 ml |
191.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11393504
|
Pyrex
1517/12 |
2000 mL |
456.86€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15777927
|
Pyrex
1517/14 |
3500 mL |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11303514
|
Pyrex
1517/16 |
5000 ml |
205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11313514
|
Pyrex
1517/18 |
10,000 mL |
438.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Flaconi forniti privi di tappo o anello antigoccia
- Spalle inclinate per travasi uniformi
- Graduazioni e aree di scrittura
- Prodotti in vetro borosilicato a resistenza termica e chimica
- Conformi a ISO 4796
- Stampati con codice di tracciabilità per certificato di lotto scaricabile
- Certificato di lotto scaricabile disponibile su www.scilabware.com
Specifica
Clear | |
ISO 4796 | |
Autoclavable | |
Yes | |
Rotondo |
Borosilicate Glass | |
No | |
Reusable | |
Larga | |
Media Bottle |