Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
In vetro borosilicato a resistenza termica e chimica e conforme a ISO 479. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo stretto in vetro borosilicato Pyrex™ sono dotate di spalle inclinate per travasi uniformi. Graduazioni bianche e punto di marcatura per una facile valutazione del volume. Codice di tracciabilità stampato per il certificato di lotto scaricabile dal sito www.scilabware.com.
Marca: Pyrex 1517/02
75.52 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24322" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Bottles supplied without cap or pouring ring
- Sloping shoulders for smooth pouring action
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specifica
50 mL | |
Clear | |
Ideal for mixing and storage of culture medium | |
10 Pk. | |
ISO 4796 | |
Autoclavable | |
Yes | |
Rotondo | |
Media Bottle | |
32 mm |
1.7 oz. | |
1.8 in. | |
Borosilicate Glass | |
GL 32 | |
No | |
Reusable | |
Larga | |
88 mm | |
3.5 in. | |
46 mm |