Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™ Codice prodotto.: 11373504
Spedizione stimata: 08-07-2025
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 11373504
500 ml
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
150 mL
2000 mL
25 mL
250 ml
3500 mL
50 mL
500 ml
5000 ml
Codice prodotto. 11373504
Marca: Pyrex 1517/08
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a resistenza termica e chimica e conforme a ISO 479. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo stretto in vetro borosilicato Pyrex™ sono dotate di spalle inclinate per travasi uniformi. Graduazioni bianche e punto di marcatura per una facile valutazione del volume. Codice di tracciabilità stampato per il certificato di lotto scaricabile dal sito www.scilabware.com.
  • Bottles supplied without cap or pouring ring
  • Sloping shoulders for smooth pouring action
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 3.4 in.
Materiale Vetro borosilicato
Quantità 10 Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Certificazione/Conformità ISO 4796
Closure Included No
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 176 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 86 mm
Product Information
Titolo del prodotto
Bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™ >