Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™
Flaconi per reagenti in vetro borosilicato, per riporre reagenti, standard analitici e terreni di coltura. I flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ sono resistenti alla sterilizzazione ad aria calda fino a 180°C e hanno un'eccellente resistenza chimica.
97.85€ - 2145.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di reagenti, standard analitici, terreni di coltura, ecc. |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
Colore chiusura | Nero |
Certificazione/Conformità | ISO 4796-1 |
Closure Included | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11940326
|
Pyrex
1515/01D |
25 ml |
132.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11961598
|
Pyrex
1515/02D |
50 ml | N/A | ||||||
10105044
|
Pyrex
1515/04D |
100 ml |
134.16€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10411235
|
Pyrex
1515/06D |
250 mL |
97.85€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10786885
|
Pyrex
1515/08D |
500 ml |
166.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10422575
|
Pyrex
1515/10D |
1000 ml |
303.68€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10230700
|
Pyrex
1515/12D |
2000 ml |
1205.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-04-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11347854
|
Pyrex
1515/16D |
5000 mL |
228.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11357854
|
Pyrex
1515/18D |
10,000 mL |
338.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15517690
|
Pyrex
1515/20D |
15,000 mL | N/A | ||||||
15527690
|
Pyrex
1515/22D |
20,000 mL |
2145.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
- Conformi a ISO 4796-1
- In vetro borosilicato Pyrex™
- Eccellente resistenza all'attacco di agenti chimici e alle alte temperature
- Dotati di tappi a vite in PBT con un disco sigillante rivestito in PTFE
- Autoclavabili
- Graduazioni e punto di marcatura bianchi
Specifica
Ideale per la conservazione di reagenti, standard analitici, terreni di coltura, ecc. | |
Nero | |
Sì | |
Sì | |
Fenolico |
Vetro borosilicato Pyrex | |
ISO 4796-1 | |
Autoclavable | |
Rivestimento in PTFE | |
Tappo a vite |