Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™
Flaconi per reagenti in vetro borosilicato, per riporre reagenti, standard analitici e terreni di coltura. I flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ sono resistenti alla sterilizzazione ad aria calda fino a 180°C e hanno un'eccellente resistenza chimica.
Marca: Pyrex 1515/12D
929.96 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
- Complies with ISO 4796-1
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
Specifica
2000 ml | |
Vetro borosilicato Pyrex | |
Nero | |
Sì | |
Sì | |
Rivestimento in PTFE | |
60 mm | |
Tappo a vite |
Ideale per la conservazione di reagenti, standard analitici, terreni di coltura, ecc. | |
10/PK | |
ISO 4796-1 | |
Autoclavable | |
245 mm | |
Fenolico | |
136 mm |