Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™
Flaconi per reagenti in vetro borosilicato, per riporre reagenti, standard analitici e terreni di coltura. I flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ sono resistenti alla sterilizzazione ad aria calda fino a 180°C e hanno un'eccellente resistenza chimica.
Marca:  Pyrex 1515/16D
197.59 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11347854
  • 228.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
  • Complies with ISO 4796-1
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5000 mL
Borosilicate Glass
Black
Yes
PTFE
60 mm
Screw Cap
Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc
1/PK
ISO 4796-1
Autoclavable
324 mm
Phenolic
181 mm