Learn More
Gilson™ PVC Reference Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
For use with MF1 and MF4 Pump Heads
106.00€ - 107.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | PVC |
Overall Length (Metric) | 40 cm |
Da utilizzare con | For MF1 and MF4 Pump Heads |
Da utilizzare con (applicazione) | General use |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10626653
|
Gilson™
F117932 |
0.25 mm |
106.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10789514
|
Gilson™
F117933 |
0.38 mm |
106.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10265732
|
Gilson™
F117936 |
0.76 mm |
106.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11367800
|
Gilson™
F117938 |
1 mm |
106.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10173092
|
Gilson™
F117948 |
2.76 mm |
106.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10581093
|
Gilson™
F117940 |
1.29 mm |
107.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Calibrated
Specifica
Autoclavable | |
40 cm | |
General use | |
Bassa | |
94°C |
PVC | |
For MF1 and MF4 Pump Heads | |
12 Pack | |
Trasparente | |
Pump Tubing |