Learn More
Gilson™ PVC Reference Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
For use with MF1 and MF4 Pump Heads
Marca:  Gilson™ F117940
76.94 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10581093
  • 107.00€ / pezzi 12
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Calibrated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
PVC
For MF1 and MF4 Pump Heads
12 Pack
Bassa
94°C
1.29 mm
40 cm
General use
9mL/min.
Trasparente
Pump Tubing