Learn More
Gilson™ PVC Reference Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
For use with MF1 and MF4 Pump Heads
Marca: Gilson™ F117938
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Calibrated
Specifica
Autoclavable | |
PVC | |
For MF1 and MF4 Pump Heads | |
12 Pack | |
Bassa | |
94°C |
1 mm | |
40 cm | |
General use | |
6mL/min. | |
Trasparente | |
Pump Tubing |