Learn More
Ansell™ proFood™ 87-305 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves
Made from 100% pure latex. Chlorinated inside to minimize the risk of allergy
35.80€ - 35.90€
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Product Type Gloves
Stile 87-305
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12647021
Vedere i documenti
Ansell™
87305070BP
7
35.90€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12657021
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
87305080BP
8
35.80€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12667021
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
87305090BP
9
35.80€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12677021
Vedere i documenti
Ansell™
87305100
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Made from 100% pure latex
Applications:
  • Poultry processing
  • Beef and pig processing
  • Fish processing
  • Fruit and vegetable processing
Specifica
Specifica
Rubber Latex
Natural Rubber Latex
87-305
Blue
Unflocked
Liquid and mechanical resistant
Natural Rubber Latex
Gloves
0.4 mm
Pinked
144 Pairs
87-305