Learn More
Ansell™ proFood™ 87-305 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves
Made from 100% pure latex. Chlorinated inside to minimize the risk of allergy
Marca: Ansell™ 87305100
24.87 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made from 100% pure latex
Applications:
- Poultry processing
- Beef and pig processing
- Fish processing
- Fruit and vegetable processing
Specifica
Rubber Latex | |
Natural Rubber Latex | |
10 | |
0.4 mm | |
Pinked | |
144 Pairs | |
87-305 |
Natural Rubber Latex | |
Gloves | |
87-305 | |
Blue | |
Unflocked | |
Liquid and mechanical resistant |