Learn More
Ansell™ proFood™ 87-305 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves
Made from 100% pure latex. Chlorinated inside to minimize the risk of allergy
Marca:  Ansell™ 87305090BP
3.42 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24097" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12667021
  • 35.80€ / 12 paia
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 24097 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made from 100% pure latex
Applications:
  • Poultry processing
  • Beef and pig processing
  • Fish processing
  • Fruit and vegetable processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rubber Latex
Natural Rubber Latex
9
0.4 mm
Pinked
144 Pairs
87-305
Natural Rubber Latex
Gloves
87-305
Blue
Unflocked
Liquid and mechanical resistant