Learn More
Ansell Profile 3000 Nitrile Examination Gloves
Combine comfort and chemical resistance with Nitritex™ Profile 3000 nitrile exam gloves. Ambidextrous, latex-free glove offers chemical and puncture resistance.
59.25€ - 615.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008, 13485:2003 and ISO 2859
Classificazione Class I Medical Device
Colore White
Monouso Single-use
Hand Ambidestri
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12910825
Vedere i documenti
Ansell
PNA3101-XS
X-Small Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12930825
Vedere i documenti
Ansell
PNA3103-M
Medium
60.75€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
12940825
Vedere i documenti
Ansell
PNA3104-L
Large
59.25€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12970825
Vedere i documenti
Ansell
PNA3107-XXXL
3X-Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13178646
Vedere i documenti
Ansell
PNA3100-XXS
2X-Small
615.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-12-2025
Aggiungi al carrello
12920825
Vedere i documenti
Ansell
PNA3102-S
Small Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12950825
Vedere i documenti
Ansell
PNA3105-XL
X-Large
59.25€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-08-2025
Aggiungi al carrello
12960825
Vedere i documenti
Ansell
PNA3106-XXL
2X-Large
59.25€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
  • Excellent puncture resistance
  • Beaded cuff provides easier donning and stability
  • Textured surface for increased grip
  • Powder-free and latex-free to eliminate Type I latex allergies
  • Wrist-length gloves measure 240mm/9.5 in.
  • Easy-access 100-glove dispenser box
Specifica
Specifica
ISO 9001:2008, 13485:2003 and ISO 2859
White
Ambidestri
Nitrile
Nitrile Examination Glove
Premium examinations
Boxed
Profile 3000
Class I Medical Device
Single-use
Powder Free
Non-sterile
Con bordino/arrotolato
Profile 3000
100/Pk.
24 cm