Learn More
Ansell Profile 3000 Nitrile Examination Gloves
Codice prodotto. 12940825
Click to view available options
Size:
2X-Small
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Combine comfort and chemical resistance with Nitritex™ Profile 3000 nitrile exam gloves. Ambidextrous, latex-free glove offers chemical and puncture resistance.
  • Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
  • Excellent puncture resistance
  • Beaded cuff provides easier donning and stability
  • Textured surface for increased grip
  • Powder-free and latex-free to eliminate Type I latex allergies
  • Wrist-length gloves measure 240mm/9.5 in.
  • Easy-access 100-glove dispenser box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008, 13485:2003 and ISO 2859
Classificazione Class I Medical Device
Colore White
Monouso Single-use
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Large
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Premium examinations
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Verificato per uso medico
Modello Profile 3000
Tipo di imballaggio Boxed
Quantità 100/Pk.
Serie Profile 3000
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm