Learn More
Ansell Profile 3000 Nitrile Examination Gloves
Combine comfort and chemical resistance with Nitritex™ Profile 3000 nitrile exam gloves. Ambidextrous, latex-free glove offers chemical and puncture resistance.
Marca:  Ansell PNA3105-XL
Codice prodotto. 12950825
  • 59.25€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
  • Excellent puncture resistance
  • Beaded cuff provides easier donning and stability
  • Textured surface for increased grip
  • Powder-free and latex-free to eliminate Type I latex allergies
  • Wrist-length gloves measure 240mm/9.5 in.
  • Easy-access 100-glove dispenser box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 9001:2008, 13485:2003 and ISO 2859
White
Ambidestri
Nitrile
Nitrile Examination Glove
Non-sterile
Con bordino/arrotolato
Profile 3000
100/Pk.
24 cm
Class I Medical Device
Single-use
Powder Free
X-Large
Premium examinations
Boxed
Profile 3000
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Ansell Profile 3000 Nitrile Examination Gloves > Formato: X-Large