Learn More
Fisherbrand™ Circolatore a immersione Polystat™
Clip di fissaggio inclusa. Termostato di circolazione a immersione Fisherbrand™ Polystat™ certificato DIN 12876-1.
700.00€ - 1780.00€
Specifica
Tipo | termostato di circolazione a immersione |
---|---|
Capacità di riscaldamento | 2 kW |
Larghezza (sistema metrico) | 13 cm |
Altezza (sistema metrico) | 33 cm |
Depth (Metric) Interior | 8 - 14.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | Gamma di temperatura | Portata | Include | Stabilità termica | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Gamma di temperatura | Portata | Include | Stabilità termica | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11960228
|
Fisherbrand™
8856220,3 |
20 - 100 °C | 10 l/min. | Coperchio in acciaio inox con termometro ad alcool | ±0.05 °C | N/A | |||
11930228
|
Fisherbrand™
8856210.3 |
Da 20 a 100°C | 10 l/min. | Clip di fissaggio sulla parete | ±0.05 °C | N/A | |||
11970228
|
Fisherbrand™
8856222,3 |
Da 20 a 150 °C | 15 l/min. | Coperchio in acciaio inox | ±0.03 °C | N/A | |||
11950228
|
Fisherbrand™
8856214.3 |
20 - 200 °C | 15 l/min. | ±0.02 °C | N/A | ||||
11940228
|
Fisherbrand™
8856212.3 |
Da 20 a 150°C | 15 l/min. | Clip di fissaggio sulla parete | ±0.03 °C | N/A | |||
11980228
|
Fisherbrand™
8856224,3 |
20 - 200 °C | 15 l/min. | ±0.02 °C | N/A | ||||
Descrizione
- Intervallo di temperatura da 20 a 150 °C
- Requisiti elettrici: 230 V, 50 Hz, 9 A
- Con clip per fissaggio a parete
- Portata di 15 l/min
- Peso: 4.1 kg
- Stabilità della temperatura di ±0.03 °C
Specifica
termostato di circolazione a immersione | |
13 cm | |
8 - 14.5 cm | |
230 V | |
50 Hz |
2 kW | |
33 cm | |
230 V, 50 Hz, 9 A | |
0.375 |