Learn More
Fisherbrand™ Circolatore a immersione Polystat™
Clip di fissaggio inclusa. Termostato di circolazione a immersione Fisherbrand™ Polystat™ certificato DIN 12876-1.
Marca:  Fisherbrand™ 8856214.3
Codice prodotto. 11950228
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Temperature range of 20 to 150°C
  • Electrical requirements: 230V, 50Hz, 9A
  • Includes wall fixing clip
  • Flow Rate of 15L/min
  • Weight: 4.1kg
  • Temperature Stability of ±0.03°C
Specifica
Specifica
CE, Classificazione III (FL) in base a DIN 12876-1
20 - 200 °C
2 kW
±0.02 °C
33 cm
4.1 kg
230 V
50 Hz
15 l/min.
termostato di circolazione a immersione
Polystat 37
13 cm
8 - 14.5 cm
230 V, 50 Hz, 9 A
0.375