Learn More
Fisherbrand™ Circolatore a immersione Polystat™
Clip di fissaggio inclusa. Termostato di circolazione a immersione Fisherbrand™ Polystat™ certificato DIN 12876-1.
Marca: Fisherbrand™ 8856210.3
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Temperature range of 20 to 150°C
- Electrical requirements: 230V, 50Hz, 9A
- Includes wall fixing clip
- Flow Rate of 15L/min
- Weight: 4.1kg
- Temperature Stability of ±0.03°C
Specifica
Classificazione I (NFL) in base a DIN 12876-1 | |
Da 20 a 100°C | |
2 kW | |
Polystat 24 | |
13 cm | |
Da 8 a 14.5 cm | |
230 V, 50 Hz, 9 A | |
9:00 AM |
10 l/min. | |
Circolatore a immersione | |
Clip di fissaggio sulla parete | |
±0.05 °C | |
33 cm | |
3.5 kg | |
230 V | |
50 Hz |