Learn More
Buerkle™ Closing Cap with Inner Thread
Manufactured from polypropylene.
4.35€ - 5.47€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Product Type | Closing Cap |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10044990
|
Buerkle™
8535-0012 |
1/2 in. |
4.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10370391
|
Buerkle™
8535-0034 |
3/4 in. |
5.47€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Polypropylene construction
- Autoclavable to 121°C
- Safe for use with foodstuffs
- Supplied in packs of 10
Specifica
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Closing Cap |