Learn More
Buerkle™ Closing Cap with Inner Thread
Manufactured from polypropylene.
Marca:  Buerkle™ 8535-0034
Codice prodotto. 10370391
  • 5.47€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene construction
  • Autoclavable to 121°C
  • Safe for use with foodstuffs
  • Supplied in packs of 10
Specifica
Specifica
Autoclavable
Polypropylene
3/4 in.
Closing Cap