Learn More
Buerkle™ Closing Cap with Inner Thread
Manufactured from polypropylene.
Marca:  Buerkle™ 8535-0012
Codice prodotto. 10044990
  • 4.35€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene construction
  • Autoclavable to 121°C
  • Safe for use with foodstuffs
  • Supplied in packs of 10
Specifica
Specifica
EU Foodstuffs
Polypropylene
Closing Cap
Autoclavable
1/2 in.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Buerkle™ Closing Cap with Inner Thread > Thread Size: 1/2 in.