Learn More
Masterflex™ Raccordo scanalato per connettore riduttore in polietilene
Combine these simple, economical HDPE reducing connector with flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30 psi). HDPE Reducing Connector Barbed Fittings slide into soft tubing. Tubing elasticity holds the tubing onto the fitting for low-pressure installations.
25.90€ - 32.25€
Specifica
Materiale | Polyethylene |
---|---|
Quantità confezione | 10 Pack |
Product Type | Barbed Fitting |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11820220
|
Masterflex™
30622-38 |
1/2 x 1/4 in. tubing I.D. |
32.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11810220
|
Masterflex™
30622-35 |
3/8 x 1/4 in. tubing I.D. |
27.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11800220
|
Masterflex™
30622-29 |
1/4 x 3/16 in. tubing I.D. |
27.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11850220
|
Masterflex™
30622-03 |
5/8 x 1/2 in. tubing I.D. |
26.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11840220
|
Masterflex™
30622-00 |
5/8 x 3/8 in. tubing I.D. |
25.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Designed for quick and easy assembly without tools
- Very Good chemical resistance
- Temp range: - 53 to 65°C
- Sterilize by ethylene oxide
Specifica
Polyethylene | |
10 Pack | |
Barbed Fitting |