Learn More
Masterflex™ Raccordo scanalato per connettore riduttore in polietilene
Combine these simple, economical HDPE reducing connector with flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30 psi). HDPE Reducing Connector Barbed Fittings slide into soft tubing. Tubing elasticity holds the tubing onto the fitting for low-pressure installations.
Marca:  Masterflex™ 30622-38
Codice prodotto. 11820220
  • 32.25€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 01-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed for quick and easy assembly without tools
  • Very Good chemical resistance
  • Temp range: - 53 to 65°C
  • Sterilize by ethylene oxide
Specifica
Specifica
Polyethylene
1/2 x 1/4 in. tubing I.D.
10 Pack
Barbed Fitting