Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette per uso generico
Eliminate sample contamination and prevent sample loss. . Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips provide precision pipetting with conical tip and secure fit.
11.27€ - 59.72€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600 |
Stile punta | Universal |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
Graduated | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10182742
|
Fisherbrand™
FI1-000-96-0 |
0.1 to 10 μL | Non sterile | Trasparente | 34.1mm | N/A | |||
10346052
|
Fisherbrand™
FI1-050-60-0 |
Da 0.5 a 10/20μl | Non sterile | Trasparente | 4.57 cm | N/A | |||
10739444
|
Fisherbrand™
FI1-110-96-0 |
Da 1 a 200 μl | Non sterile | Trasparente | 5.08 cm | N/A | |||
10739254
|
Fisherbrand™
FI1-110-81-1 |
Da 1 a 200 μl | Non sterile | Giallo | 5.08 cm | N/A | |||
10233932
|
Fisherbrand™
FI1-001-96-0 |
Da 0.1 a 10 μl | Sterile | Trasparente | 34.1 mm | N/A | |||
10458072
|
Fisherbrand™
FI1-111-96-0 |
Da 1 a 200 μl | Sì | Trasparente | 5.08 cm | N/A | |||
10142172
|
Fisherbrand™
FI1-110-96-1 |
Da 1 a 200 μl | Sterile | Giallo | 5.08 cm | N/A | |||
10532543
|
Fisherbrand™
FI1-050-96-0 |
Da 0.5 a 20 μl | Non sterile | Trasparente | 45.7 mm | N/A | |||
10542543
|
Fisherbrand™
FI1-051-96-0 |
Da 0.5 a 20 μl | Sterile | Trasparente | 45.7 mm | N/A | |||
10509862
|
Fisherbrand™
FI1-103-81-0 |
Da 5 a 300 μl | Non sterile | Trasparente | 55 mm | N/A | |||
10396142
|
Fisherbrand™
FI1-103-96-0 |
Da 5 a 300 μl | Non sterile | Trasparente | 55 mm | N/A | |||
Descrizione
- Optimized cone geometry for a secure fit
- Graduation marks on tip at standard volumes
- Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
- Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
- Sterile packs available (beta irradiation)
Specifica
Autoclavable | |
Universal | |
Yes | |
Virgin Polypropylene |
ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600 | |
Universal Fit | |
Top-Line |