Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette per uso generico
Eliminate sample contamination and prevent sample loss. . Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips provide precision pipetting with conical tip and secure fit.
Marca: Fisherbrand™ FI1-110-96-1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Optimized cone geometry for a secure fit
- Graduation marks on tip at standard volumes
- Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
- Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
- Sterile packs available (beta irradiation)
Specifica
Da 1 a 200 μl | |
Giallo | |
5.08 cm | |
Autoclave | |
Puntali per pipette | |
Sì | |
Virgin Polypropylene |
Sterile | |
Autoclavable | |
Standard ISO 8655, Direttiva EU 98/79/EG, codice autorità competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 e DIN EN 556, Direttiva EU 2002/95/CE, standard ISO 14000 e standard ISO 14001, standard ISO 10993, standard DIN 12600 | |
In rack | |
Universal Fit | |
Top-Line | |
Standard volumes |