Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette per uso generico
Eliminate sample contamination and prevent sample loss. . Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips provide precision pipetting with conical tip and secure fit.
Marca: Fisherbrand™ FI1-110-96-0
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Optimized cone geometry for a secure fit
- Graduation marks on tip at standard volumes
- Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
- Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
- Sterile packs available (beta irradiation)
Specifica
Da 1 a 200 μl | |
Trasparente | |
5.08 cm | |
Autoclave | |
Universal | |
Yes | |
Virgin Polypropylene |
Non sterile | |
Autoclavable | |
ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600 | |
In rack | |
Pipettatori AHN pipet4u, pipettatori Axygene HTL, pipettatori Biohit, pipettatori Brand/Treff, pipettatori Eppendorf, pipettatori Fine Care, pipettatori Gilson, pipettatori Hamilton, Lab systems Thermo Finnpipettor, pipettatori Microlit, pipettatori Nichiryo, pipettatori Oxford | |
Top-Line | |
Standard volumes |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Puntali per pipette per uso generico > Volume: 1 to 200uL; Clear