Learn More
SymLine™ Tubi e pezzi di collegamento
Il sistema di tubi SymLine fornisce il collegamento al punto di raccolta centrale. Posizionate il contenitore di raccolta dove volete: il sistema di tubi può essere configurato esattamente in base alle vostre esigenze!
134.00€ - 303.00€
Specifica
Colore chiusura | Black |
---|---|
Materiale rivestimento interno | HDPE-EC |
Da utilizzare con (applicazione) | Tubi di collegamento con un OD di 32 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di tubi con SymLine; FlexTube e FlexTubePro, Connettori, Distributori e Shut-Off |
Diametro (sistema metrico) interno | 32 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Include | Progettazione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Include | Progettazione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15514515
|
SymLine™
106427 |
32 mm (f) | PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut | Dritto | 118 mm |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10233090
|
SymLine™
106430 |
32 mm (f) to 32 mm (m) | PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut | Angolato | 150 mm |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10754432
|
SymLine™
106440 |
32 mm (f) to 32 mm (m) | PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut | Angolato | 500 mm |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
14746901
|
SymLine™
106421 |
32 mm (f) to 32 mm (m) | PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut | Curvo | 90 mm |
143.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15367439
|
SymLine™
106456 |
32 mm (f) to GL25 (m) | Anello di tenuta PTFE-EL e dado zigrinato | Curvo | 90 mm |
171.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15813432
|
SymLine™
106458 |
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m) | PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut | Pezzo a T | 118 mm |
303.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
13528840
|
SymLine™
106426 |
3 x 32 mm (f) | PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut | Pezzo a T | 118 mm |
267.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15844435
|
SymLine™
106476 |
3 x GL25 (m) | Manifold with 2 Fixation Holes | Collettore | 68.25 mm |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15803432
|
SymLine™
106457 |
32 mm (f) to GL25 (m) | PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut | Gomito | 75.5 mm |
209.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
18686478
|
SymLine™
106732 |
32 mm (f) | Pipe Extension | Straight | 1200 mm |
283.00€
1 foglio |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Specifica
Black | |
Tubi di collegamento con un OD di 32 mm | |
32 mm |
HDPE-EC | |
Sistema di tubi con SymLine; FlexTube e FlexTubePro, Connettori, Distributori e Shut-Off | |
Connection for Pipe System |