Learn More
SymLine™ Tubi e pezzi di collegamento
Il sistema di tubi SymLine fornisce il collegamento al punto di raccolta centrale. Posizionate il contenitore di raccolta dove volete: il sistema di tubi può essere configurato esattamente in base alle vostre esigenze!
Marca: SymLine™ 106476
126.51 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
3 x GL25 (m) | |
Collettore | |
Manifold with 2 Fixation Holes | |
Tubi di collegamento con un OD di 32 mm | |
32 mm |
Black | |
68.25 mm | |
HDPE-EC | |
Sistema di tubi con SymLine; FlexTube e FlexTubePro, Connettori, Distributori e Shut-Off | |
Connessione per il sistema di tubi |