Learn More
SymLine™ Tubi e pezzi di collegamento
Il sistema di tubi SymLine fornisce il collegamento al punto di raccolta centrale. Posizionate il contenitore di raccolta dove volete: il sistema di tubi può essere configurato esattamente in base alle vostre esigenze!
Marca:  SymLine™ 106456
134.94 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15367439
  • 171.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • I tubi dritti sono disponibili in lunghezze standard di 300mm, 900mm e 1.200mm.
  • I tubi angolati sono disponibili nelle ulteriori lunghezze di 150mm e 500mm
  • Una vasta gamma di connettori, diramazioni e collettori permette di collegare il sistema di tubi con precisione alle condizioni del vostro laboratorio
  • Specifica
    Specifica
    32 mm (f) to GL25 (m)
    Curvo
    Anello di tenuta PTFE-EL e dado zigrinato
    Tubi di collegamento con un OD di 32 mm
    32 mm
    Black
    90 mm
    HDPE-EC
    Sistema di tubi con SymLine; FlexTube e FlexTubePro, Connettori, Distributori e Shut-Off
    Connection for Pipe System