Learn More
Wheaton™ Pestle
172.00€ - 195.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diameter (Metric) Outside 6.35mm
Materiale Stainless Steel Shaft/PTFE Tip
Product Type Pestle
Materiale pestello Stainless Steel Shaft/PTFE Tip
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10342252
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wheaton™
357966
2 mL
172.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-12-2025
Aggiungi al carrello
10198991
Vedere i documenti
Wheaton™
357971
5 mL
195.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-12-2025
Specifica
Autoclavable
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip
6.35mm
Pestle