Learn More
Wheaton™ Pestle
Marca: Wheaton™ 357966
132.62 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Autoclavable | |
2 mL | |
Pestle | |
For use with the Potter-Elvehjem 2mL Tissue Grinder |
6.35mm | |
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip | |
For sterile homogenization | |
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip |